Merck
HT903
Sigma-Aldrich
漂白溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116121
NACRES:
NA.47
形狀
solution
品質等級
儲存期限
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Intended for use in the Sigma Gram Stain Procedure, HT90. This modification is based upon the work of Hucker and Conn
成分
Isopropyl alcohol, 75%; acetone, 25%
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter