Merck
HRC5
Sigma-Aldrich
人源随机对照组DNA panel
Panel 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
NACRES:
NA.55
品質等級
形狀
liquid
濃度
100 ng/μL
顏色
colorless
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Sigma-Aldrich 公司和 ECACC 公司联手,为研究人员提供了人类基因组 DNA 的对照群体,用于基因调控和定量 PCR 研究。
人随机对照 (HRC) DNA 样本的范围代表 480 例英国白人献血者的对照人群。HRC DNA 提取自 Epstein Barr 病毒 (EBV) 来源的可在培养物中持续增殖的淋巴母细胞样细胞系。这就保证了不变的 DNA Panel 的无限供应。每个样本组的组成都是完全确定和标准化的,因此每个批次都是相同的。因此,HRC DNA Panel 可用作参考标准,作为实验室的常规质量控制。
纯化的 HRC DNA 有 5 种不同的组合(HRC 1 至 5),包括 96 个个体,每个个体 2 μg,浓度为 100 ng/μL。将 DNA 溶于 10 mM Tris (pH 8) 1 mM EDTA 中。
为便于订购,96 孔板的包装规格列为每种 (1EA) 1 个。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
商品
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.