主要文件
HPA044487
Sigma-Aldrich
抗GSDMD 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗DF5L, 抗FLJ12150, 抗GSDMDC1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
免疫原序列
GDNVYVVTEVLQTQKEVEVTRTHKREGSGRFSLPGATCLQGEGQGHLSQKKTVTIPSGSTLAFRVAQLVIDSDLDVLLFPDKKQRTFQPPATGHKRSTS
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GSDMD(79792)
免疫原
消皮素D
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST76404
外觀
在含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水(pH 7.2)中的溶液。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Joseph K Rathkey et al.
Science immunology, 3(26) (2018-08-26)
Dysregulation of inflammatory cell death is a key driver of many inflammatory diseases. Pyroptosis, a highly inflammatory form of cell death, uses intracellularly generated pores to disrupt electrolyte homeostasis and execute cell death. Gasdermin D, the pore-forming effector protein of
Sebastian J Theobald et al.
Cell death discovery, 7(1), 327-327 (2021-11-01)
Necrotic cell death represents a major pathogenic mechanism of Mycobacterium tuberculosis (Mtb) infection. It is increasingly evident that Mtb induces several types of regulated necrosis but how these are interconnected and linked to the release of pro-inflammatory cytokines remains unknown.
Joseph K Rathkey et al.
The Journal of biological chemistry, 295(10), 3228-3238 (2020-01-29)
Exomic studies have demonstrated that innate immune genes exhibit an even higher degree of variation than the majority of other gene families. However, the phenotypic implications of this genetic variation are not well understood, with effects ranging from hypomorphic to
Pratyusha Mandal et al.
Immunity, 49(1), 42-55 (2018-07-19)
The execution of shock following high dose E. coli lipopolysaccharide (LPS) or bacterial sepsis in mice required pro-apoptotic caspase-8 in addition to pro-pyroptotic caspase-11 and gasdermin D. Hematopoietic cells produced MyD88- and TRIF-dependent inflammatory cytokines sufficient to initiate shock without any
Global Trade Item Number
货号GTIN
HPA044487-100UL4061836331634
HPA044487-25UL4061841493525