Merck
所有图片(7)
Key Documents
HPA038845
Sigma-Aldrich
抗HSPA5 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗 热休克70kDa蛋白 5 (葡萄糖调节蛋白,78kDa), 抗BiP, 抗GRP78
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
independent
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
EKFAEEDKKLKERIDTRNELESYAYSLKNQIGDKEKLGGKLSSEDKETMEKAVEEKIEWLESHQDADIEDFKAKKKELEEIVQPIISKL
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HSPA5(3309)
一般說明
HSPA5 (热休克70kDa蛋白 5 )是一种应激相关蛋白,它定位于人类染色体 9q33.3 上。这种蛋白又称葡萄糖调节蛋白78 (GRP78)和免疫球蛋白重链结合蛋白(BiP)。HSPA5 存在于甲状腺、肺、平滑肌、肝脏等有核细胞以及免疫系统的一些细胞中。
免疫原
热休克70kDa蛋白5(葡萄糖调节蛋白,78kDa)重组蛋白质表位标签(PrEST)
應用
抗HSPA5抗体可用于免疫荧光和免疫细胞化学。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
HSPA5 (热休克70kDa蛋白 5) 参与应激相关疾病,它还参与蛋白质生物发生(蛋白质转运到内质网(ER)、蛋白质折叠和组装以及 ER 相关的蛋白质降解)、信号转导和钙稳态。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
Corresponding Antigen APREST81775
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有 40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Translocation of molecular chaperones to the titin springs is common in skeletal myopathy patients and affects sarcomere function.
Unger A, et al.
Acta Neuropathologica Communications, 5(1), 72-72 (2017)
HSPA5 (heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein, 78kDa)).
Zimmermann R and Dudek J
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2010)
Distinct neurodegenerative changes in an induced pluripotent stem cell model of frontotemporal dementia linked to mutant TAU protein.
Ehrlich M, et al.
Stem Cell Reports, 5(1), 83-96 (2015)
Jiewen Fu et al.
International journal of biological sciences, 17(3), 897-910 (2021-03-27)
HSPA5 (BiP, GRP78) has been reported as a potential host-cell receptor for SARS-Cov-2, but its expression profiles on different tissues including tumors, its susceptibility to SARS-Cov-2 virus and severity of its adverse effects on malignant patients are unclear. In the
Andreas Unger et al.
Acta neuropathologica communications, 5(1), 72-72 (2017-09-17)
Myopathies encompass a wide variety of acquired and hereditary disorders. The pathomechanisms include structural and functional changes affecting, e.g., myofiber metabolism and contractile properties. In this study, we observed increased passive tension (PT) of skinned myofibers from patients with myofibrillar