Merck
所有图片(5)
主要文件
HPA023374
Sigma-Aldrich
抗-PCM1 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
别名:
Anti-hPCM-1, 抗 -中心粒周围物质 1 蛋白, 抗-PCM-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
TIYSEVATLISQNESRPHFLIELFHELQLLNTDYLRQRALYALQDIVSRHISESHEKGENVKSVNSGTWIASNSELTPSESLATTDDETFEKNFE
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PCM1(5108)
一般說明
基因PCM1(中心周围物质1)定位于人类染色体8p22。编码的蛋白质定位于被称为“中心粒卫星”的细胞质颗粒,存在于中心体周围。它具有摩尔质量为228kDa的蛋白质。
免疫原
中心粒周围材料 1 蛋白重组蛋白表位标签 (PrEST)
應用
抗 PCM1 抗体可用于心肌细胞核 (CM) 染色和免疫印迹。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
PCM1基因(pericentriolar material 1,中心粒外周物质1)编码带有多个卷曲螺旋结构域的大型中心体蛋白,该蛋白中心体形成一种精神分裂症破坏蛋白1(disrupted-in-schizophrenia 1,DISC1)和巴尔得–别德尔综合征4蛋白(Bardet-Biedl syndrome 4,BBS4)的复合物。这种结合有助于将PCM1和其它运送蛋白协同靶向运输至中心体。它可作为支架材料,并有助于以动力蛋白依赖性方式将多种蛋白靶向运输至中心体,还协助调节微管动力学。含有PCM1 蛋白的中心粒卫星(centriolar satellite)参与微管和动力蛋白激活蛋白依赖性的蛋白质募集,进入中心体,它还介导中心体蛋白的组装和微管组装。该基因的缺陷与眼灰质体积减少和精神分裂症的易感性有关。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST76188
外觀
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或人类或动物应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Olaf Bergmann et al.
Experimental cell research, 317(2), 188-194 (2010-09-11)
Assays to quantify myocardial renewal rely on the accurate identification of cardiomyocyte nuclei. We previously ¹⁴C birth dated human cardiomyocytes based on the nuclear localization of cTroponins T and I. A recent report by Kajstura et al. suggested that cTroponin
Stephan Nothjunge et al.
Nature communications, 8(1), 1667-1667 (2017-11-23)
Storage of chromatin in restricted nuclear space requires dense packing while ensuring DNA accessibility. Thus, different layers of chromatin organization and epigenetic control mechanisms exist. Genome-wide chromatin interaction maps revealed large interaction domains (TADs) and higher order A and B
5′-hydroxymethylcytosine precedes loss of CpG methylation in enhancers and genes undergoing activation in cardiomyocyte maturation.
Kranzhofer DK, et al.
PLoS ONE, 11(11), e0166575-e0166575 (2016)
David K Kranzhöfer et al.
PloS one, 11(11), e0166575-e0166575 (2016-11-17)
Cardiomyocytes undergo major changes in DNA methylation during maturation and transition to a non-proliferative state after birth. 5'-hydroxylation of methylated cytosines (5hmC) is not only involved in DNA loss of CpG methylation but is also thought to be an epigenetic
Serena Zacchigna et al.
Nature communications, 9(1), 2432-2432 (2018-06-28)
Cardiomyocyte proliferation stops at birth when the heart is no longer exposed to maternal blood and, likewise, to regulatory T cells (Tregs) that are expanded to promote maternal tolerance towards the fetus. Here, we report a role of Tregs in