加強驗證
recombinant expression
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原序列
MAHAMENSWTISKEYHIDEEVGFALPNPQENLPDFYNDWMFIAKHLPDLIESGQLRERVEKLNMLSIDHLTDHKSQRLARLVLGCITMAYVWGKGHGDVRKVL
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IDO1(3620)
一般說明
吲哚胺2,3-双加氧酶1或IDO1是催化色氨酸氧化降解的酶。IDO1可能调节免疫抑制机制,从而帮助癌症细胞逃避免疫反应。因此,通过激活免疫细胞反应并防止肿瘤生长,抑制IDO1表达可对癌症具有治疗意义。抗IDO1抗体对人吲哚胺2,3-双加氧酶1具有特异性。
免疫原
吲哚胺2,3-双加氧酶重组蛋白表位信号标签 (PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST76240
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
其他客户在看
Smriti Mehra et al.
The Journal of infectious diseases, 207(7), 1115-1127 (2012-12-21)
The BCG vaccine is ineffective against adult tuberculosis. Hence, new antituberculosis vaccines are needed. Correlates of protection against tuberculosis are not known. We studied the effects of BCG vaccination on gene expression in tuberculosis granulomas using macaques. Macaques were BCG-vaccinated
Xiangdong Liu et al.
Blood, 115(17), 3520-3530 (2010-03-04)
Indoleamine 2,3-dioxygenase-1 (IDO1; IDO) mediates oxidative cleavage of tryptophan, an amino acid essential for cell proliferation and survival. IDO1 inhibition is proposed to have therapeutic potential in immunodeficiency-associated abnormalities, including cancer. Here, we describe INCB024360, a novel IDO1 inhibitor, and
Anne M Mills et al.
International journal of gynecological pathology : official journal of the International Society of Gynecological Pathologists, 38(2), 157-170 (2018-02-28)
African American women with high-grade serous ovarian carcinoma have worse outcomes compared with women of European descent. Although the discrepancy is partially attributed to differences in access to care, the tumor immune microenvironment may also contribute. Expression of targetable immune
Erik A Dill et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 31(10), 1513-1522 (2018-05-29)
The immune inhibitory enzyme indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) has been associated with immune evasion in numerous malignancies and may mark these cancers as susceptible to anti-IDO therapies. We herein address IDO expression in breast cancers, examine the relationship between IDO and
Anne M Mills et al.
International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society, 29(3), 560-565 (2019-03-06)
Although the majority of ovarian granulosa cell tumors can be successfully managed with surgery, a subset require chemotherapy for residual and recurrent disease. The benefit of chemotherapy in this population, however, remains controversial. There is therefore interest in the development
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
HPA023072-25UL | 4061842883127 |
HPA023072-100UL | 4061837139857 |