技術
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原序列
LTNRQPRDKNVKKCSFLKSEFGLVWHEIV
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... P2RY12(64805)
一般說明
嘌呤能受体(P2Y12)在血小板中表达。P2Y12定位于人类染色体3q25.1上。它属于P2Y受体家族,主要在星形胶质细胞中表达。预测P2Y12具有三个ATP结合区域。 它具有七个跨膜区。
免疫原
P2Y嘌呤受体12重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。
兔抗P2RY12抗体属 Prestige 抗体,经人类蛋白质图谱(HPA)计划开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige。
生化/生理作用
基因P2RY12(嘌呤能受体P2Y,G蛋白偶联,12)可编码将ADP和ATP与G蛋白偶联的G蛋白偶联受体,这些偶联的G蛋白质可参与腺苷酸环化酶第二信使系统的负调控。它在正常的血小板聚集和凝血中发挥作用。该基因的缺陷可能导致出血性疾病,血小板类型8(BDPLT8)。它可作为治疗血栓栓塞和其他凝血障碍的潜在靶标。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST72772
外觀
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Molecular modeling of purinergic receptor P2Y12 and interaction with its antagonists
Zhan C, et al.
Journal of Molecular Graphics & Modelling, 26(1), 20-31 (2007)
Identification of the P2Y12 receptor: a novel member of the P2Y family of receptors activated by extracellular nucleotides
Nicholas RA
Molecular Pharmacology, 60(3), 416-420 (2001)
Does i-T744C P2Y12 Polymorphism Modulate Clopidogrel Response among Moroccan Acute Coronary Syndromes Patients?
Hassani I, et al.
Genetics research international, 2017 (2017)
Marco Cattaneo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(4), 1978-1983 (2003-02-13)
We have identified structural attributes required for signal transduction through a seven-transmembrane-domain receptor. Platelets from a patient (AC) with a congenital bleeding disorder had normal shape change but reduced and reversible aggregation in response to 4 microM ADP, similar to
G Hollopeter et al.
Nature, 409(6817), 202-207 (2001-02-24)
Platelets have a crucial role in the maintenance of normal haemostasis, and perturbations of this system can lead to pathological thrombus formation and vascular occlusion, resulting in stroke, myocardial infarction and unstable angina. ADP released from damaged vessels and red
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
HPA013796-25UL | 4061842792696 |
HPA013796-100UL | 4061836320737 |