Merck
所有图片(10)
主要文件
05-665
Sigma-Aldrich
抗活性-β-连环蛋白(抗ABC)抗体,克隆 8E7
clone 8E7, Upstate®, from mouse
别名:
Anti-Anti-CTNNB, Anti-Anti-EVR7, Anti-Anti-MRD19, Anti-Anti-NEDSDV, Anti-Anti-armadillo
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
8E7, monoclonal
物種活性
human, rat, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
一般說明
连环蛋白是一种与钙粘蛋白(动物细胞的粘附分子)复合的蛋白质。最先被确定的两个连环蛋白被命名为α-连环蛋白和β-连环蛋白。α-连环蛋白可以结合β-连环蛋白,也可以结合肌动蛋白。β-连环蛋白可结合一些钙粘蛋白的胞质结构域。
当对β-连环蛋白进行测序时,发现它是犰狳蛋白质家族的成员。这些蛋白质具有多个专门用于蛋白-蛋白结合的所谓犰狳重复结构域。β-连环蛋白的产量增加已在患有基底细胞癌的人中发现,其还会增加相关肿瘤的增殖。当β-连环蛋白不与钙黏蛋白和α-连环蛋白发生结合时,它可以与其他蛋白质发生相互作用,例如连环蛋白β相互作用蛋白1(ICAT)和结肠腺瘤病蛋(APC)。
最近有证据表明 β-连环蛋白在肝脏生物学的各个方面都发挥着重要作用,包括肝脏发育(胚胎和出生后)、部分肝切除术后的肝脏再生。HGF引起的肝肿大、肝区带化和肝癌的发病机理。
特異性
可识别β-连环蛋白的活性形式(在Ser37或Thr41上去磷酸化)。
抗体表位在斑马鱼中100%保守。
免疫原
对应于带有c-端组氨酸标签的人β-连环蛋白残基1-100的融合蛋白
表位:该表位对应于人β-连环蛋白的氨基酸残基36-44(HSGATTTAP)。
應用
免疫细胞化学:该抗体可用于免疫细胞化学,在膜和细胞质上显示阳性染色。
相关独立实验室也报道了该抗体可在用甲醇固定的LiCl处理的293T细胞中,显示出β-连环蛋白阳性的免疫染色(Staal,Frank JT,2002)。
流式细胞术:该抗体用于流式细胞仪的最佳浓度为1 μg/mL。
免疫组织化学:该抗体以1:300的稀释度已用于大肠癌组织阵列的免疫组化中。
相关独立实验室还报道了该抗体可检测小鼠胚胎切片中的β-连环蛋白(Van Noort,M.,2002)。
抗主动-β-连环蛋白(抗ABC)抗体,克隆8E7,是一种特征明确的小鼠单克隆抗体。该已被大量报道的mAb,也称为抗连环蛋白β-1,可以轻松检测出β-连环蛋白 &,其已通过FC、ICC、IHC、IHC(P)和&WB的验证。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
已通过免疫印迹对来自A431细胞的RIPA裂解物进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:0.2-2 µg/mL该抗体在来自A431细胞的RIPA裂解物中检测到β-连环蛋白。
標靶描述
92kda
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1k,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4,15 mM NaCl)和0.05%叠氮化钠的缓冲液中
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自发货之日起在2-8°C可稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
The internally truncated LRP5 receptor presents a therapeutic target in breast cancer.
Bjorklund, P; Svedlund, J; Olsson, AK; Akerstrom, G; Westin, G
Testing null
Björn Behr et al.
Developmental biology, 344(2), 922-940 (2010-06-16)
Premature closure of cranial sutures, which serve as growth centers for the skull vault, result in craniosynostosis. In the mouse posterior frontal (PF) suture closes by endochondral ossification, whereas sagittal (SAG) remain patent life time, although both are neural crest
Wnt10b activates the wnt, notch, and NF?B pathways in u2os osteosarcoma cells.
Modder UI, Oursler MJ, Khosla S, Monroe DG
Journal of Cellular Biochemistry null
Canonical Wnt signaling is critical to estrogen-mediated uterine growth
Hou, Xiaonan, et al
Molecular Endocrinology, 18, 3035-3049 (2004)
Wnt signaling and phosphorylation status of beta-catenin: importance of the correct antibody tools.
van Noort, M; Weerkamp, F; Clevers, HC; Staal, FJ
Blood null