技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
EAKAPHWTSAPLTEASAHSHPPEIKDQGGAGEGLVRSANGFPYREDEEGAFGEHGSQGTYSNTKENGINGELTSADRETAEEVSARIVQVVTAEAVAVLKGEQEKEAQHKDQTAALPLAAEETANLPPSPPPSPASEQTVT
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MAP2(4133)
一般說明
MAP2基因位于人染色体2q34上。
微管相关蛋白2(MAP2)是神经元细胞中主要的细胞骨架蛋白,属于热稳定性微管相关蛋白家族。含有11个保守的PXXP基序,作为Src同源3(SH3)结构域的配体。MAP2分子在羧基末端附近含有一个微管结合域(MTBD)。
免疫原
微管相关蛋白2重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
兔抗MAP2抗体可用于免疫荧光和免疫组化。
兔抗MAP2抗体,属Prestige Antibody抗体,由人类蛋白质图谱(HPA)项目开发验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
微管相关蛋白2(MAP2)主要通过与微管蛋白的羧基末端相互作用并将其他细胞骨架聚合物连接到微管上来维持细胞结构的完整性、微管组装和稳定性。作为支架分子介导细胞骨架调节蛋白响应神经元活动进行聚合、相互作用和解离。许多蛋白,如蛋白激酶A(PKA)II型调节亚基、钙调蛋白和线粒体外膜蛋白,均可与MAP2相互作用。酪氨酸激酶FYN结合并磷酸化MAP2。这种磷酸化进一步有助于生长因子受体结合蛋白2(GRB2)的Src同源2(SH2)结构域与MAP2结合。通过这种方式,MAP2募集了许多信号蛋白,用于参与中枢神经系统发育的途径。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST71545
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
Depletion of MAP2 expression and laminar cytoarchitectonic changes in dorsolateral prefrontal cortex in adult autistic individuals
Neuropathology and Applied Neurobiology, 30(6), 615-623 (2004)
Regulated association of microtubule-associated protein 2 (MAP2) with Src and Grb2: evidence for MAP2 as a scaffolding protein.
The Journal of Biological Chemistry, 275(27), 20578-20587 (2000)
Physiological reviews, 75(4), 835-864 (1995-10-01)
In eukaryotic cells, microtubules, actin, and intermediate filaments interact to form the cytoskeletal network involved in determination of cell architecture, intracellular transport, modulation of surface receptors, mitosis, cell motility, and differentiation. Cytoskeletal organization and dynamics depend on protein self-associations and
The Journal of biological chemistry, 280(3), 1962-1970 (2004-11-13)
The Src homology 3 (SH3) domain of Fyn binds to a conserved PXXP motif on microtubule-associated protein-2. Co-transfections into COS7 cells and in vitro kinase assays performed with Fyn and wild-type, or mutant MAP-2c, determined that Fyn phosphorylated MAP-2c on
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 33(41), e2102981-e2102981 (2021-08-29)
It is often assumed that carbon nanotubes (CNTs) stimulate neuronal differentiation by transferring electrical signals and enhancing neuronal excitability. Given this, CNT-hydrogel composites are regarded as potential materials able to combine high electrical conductivity with biocompatibility, and therefore promote nerve