Merck
所有图片(8)
主要文件
HPA003980
Sigma-Aldrich
抗-IL18 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-IFN-干扰素-gamma-诱导因子, 抗-IL-1 gamma, 抗-IL-18, 抗-Iboctadekin, 抗-干扰素-γ-诱导因子, 抗-白介素-1γ, 抗-白介素18前体
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
MAAEPVEDNCINFVAMKFIDNTLYFIAEDDENLESDYFGKLESKLSVIRNLNDQVLFIDQGNRPLFEDMTDSDCRDNAPRTIFIISMYKDSQPRGMAVTISVKCEKISTLSCENKIISFKEMNPPDNIKDTKSDIIFFQRSVPGHDNKMQF
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IL18(3606)
一般說明
白细胞介素-18(IL18)是IL-1家族的辅因子。它在肝脏、脂肪组织和骨骼肌等多种哺乳动物细胞/组织中表达。该基因位于人染色体11q23。
免疫原
白介素18
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
白细胞介素-18(IL18)与IL-12共同诱导干扰素γ的产生。它参与调节脂质和葡萄糖代谢。它在炎症中起着重要作用。IL-18的过度表达会引发炎性疾病,如炎性肌病和COPD(慢性阻塞性肺病)。
白细胞介素-18(IL18,也称干扰素-γ诱导因子)是人类IL18基因编码的蛋白质。该基因编码的蛋白质是一种促炎细胞因子,与许多炎性疾病的发病机制有关。它是一种免疫调节细胞因子,在抑制肿瘤发生和发展的细胞功能中发挥重要作用。它是参与免疫反应和癌症发展过程的关键细胞因子。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST86669
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Robert Z Harms et al.
Molecular immunology, 64(2), 306-312 (2015-01-13)
Type 1 diabetes (T1D) is a chronic disease characterized by autoimmune-mediated destruction of pancreatic insulin-producing beta cells. Interleukin (IL)-18 is a pro-inflammatory cytokine implicated in the pathogenesis of a number of inflammatory diseases. Here, we analyzed IL-18 levels in the
Jacob D Estes et al.
PLoS pathogens, 6(8), e1001052-e1001052 (2010-09-03)
The chronic phase of HIV infection is marked by pathological activation of the immune system, the extent of which better predicts disease progression than either plasma viral load or CD4(+) T cell count. Recently, translocation of microbial products from the
Julie Barsalou et al.
Frontiers in immunology, 9, 2162-2162 (2018-10-16)
Gain of function (GOF) mutations affecting the inflammasome component NLRC4 are known to cause early-onset macrophage activation syndrome (MAS) and neonatal enterocolitis. Here we report a patient with a NLRC4 GOF mutation presenting with neonatal MAS efficiently treated with a
Prithvi Kumar Singh et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(12), 12275-12284 (2014-11-16)
Interleukin-18 (IL-18) is one of the immunomodulatory cytokines that plays an important role in cellular functions against tumor development and progression. IL-18 (-607) C/A and (-0137) G/C gene promoter polymorphisms and their haplotypes variants are associated with risk of various
L K d C Back et al.
Tissue antigens, 84(2), 229-233 (2014-06-06)
Interleukin-18 (IL-18) is a key cytokine responsible for immune response and involved in the process of cancer development. In this case-control study, we tested whether IL-18 promoter polymorphism contributes to breast cancer susceptibility in Brazilian patients. The two groups studied