Merck
所有图片(7)
主要文件
HPA000635
Sigma-Aldrich
抗HMOX1 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗HO-1 兔抗, 抗血红素加氧酶1 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
QDLSEALKEATKEVHTQAENAEFMRNFQKGQVTRDGFKLVMASLYHIYVALEEEIERNKESPVFAPVYFPEELHRKAALEQDLAFWYGPRWQEVIPYTPAMQRYVKRLHEVGRTEPELLVAHAYTRYLGDLSGGQVLKKIAQKALDLPSSGEGLAFFTFPNIASATKFKQLYRSRMNSLEMTPAVRQRVIEEAKTAF
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HMOX1(3162)
免疫原
血红素加氧酶1重组蛋白抗原表位标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
HMOX1(血红素加氧酶(解环)1)编码人血红素加氧酶1。它是一种应激反应酶,可通过其抗氧化和抗炎作用保护母体内皮并促进孕期代谢适应。该酶具有强大的抗炎、抗氧化和抗代谢特性,在许多生理系统中发挥重要作用。该酶的低循环与非肥胖女性患多囊卵巢综合征(PCOS)的风险呈剂量相关性。它可在多种炎性疾病中发挥抗炎作用。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST73438
外觀
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Sofia Halin Bergström et al.
PloS one, 11(6), e0157280-e0157280 (2016-06-10)
Aggressive tumors induce tumor-supporting changes in the benign parts of the prostate. One factor that has increased expression outside prostate tumors is hemoxygenase-1 (HO-1). To investigate HO-1 expression in more detail, we analyzed samples of tumor tissue and peritumoral normal
Tea Kaartokallio et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 64(1), 172-177 (2014-05-07)
Preeclampsia is a serious and phenotypically heterogeneous vascular pregnancy disorder. Heme oxygenase-1 (HO-1) is a stress response enzyme that may protect the maternal endothelium and facilitate adequate metabolic adaptation to pregnancy by its antioxidant and anti-inflammatory functions. HO-1 stress response
Feihu Zhang et al.
The American journal of the medical sciences, 348(3), 224-231 (2014-04-04)
It is widely accepted that the pathophysiological mechanism of severe acute pancreatitis (SAP) is characterized by the systemic inflammatory response, which eventually causes systemic inflammatory response syndrome (SIRS), multiple organ dysfunction syndrome (MODS), and even death. Heme oxygenase (HO)-1 has
Hui Gao et al.
Human reproduction (Oxford, England), 29(5), 1058-1066 (2014-03-04)
Is circulating heme oxygenase-1 (HO-1) associated with the risk of polycystic ovary syndrome (PCOS)? Lower circulating HO-1 is associated with a higher risk of PCOS in non-obese women, in a dose-related manner. PCOS is one of the most common endocrine
D R do Val et al.
European journal of pain (London, England), 18(9), 1280-1289 (2014-04-10)
We investigated both the efficacy and the sub-chronic toxicity of Tephrosia toxicaria Pers. in the zymosan-induced temporomandibular joint (TMJ) inflammatory hypernociception in rats evaluating the possible role of heme oxygenase-1 (HO-1). Rats were pretreated with T. toxicaria (0.2, 2.0 or 20 mg/kg) 60 min
Global Trade Item Number
货号GTIN
HPA000635-25UL4061842764846
HPA000635-100UL4061837132124