H6635
Hydrocortisone 3-(O-carboxymethyl)oxime
别名:
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime, Cortisol 3-(O-carboxymethyl)oxime
About This Item
推荐产品
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥85% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO)=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C23H33NO7/c1-21-7-5-14(24-31-12-19(28)29)9-13(21)3-4-15-16-6-8-23(30,18(27)11-25)22(16,2)10-17(26)20(15)21/h9,15-17,20,25-26,30H,3-8,10-12H2,1-2H3,(H,28,29)/b24-14+/t15-,16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI 密鑰
WXAWNCDYPXVODT-ZAKIEOBNSA-N
應用
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3