Merck
H0164
Sigma-Aldrich
抗 组蛋白 H3 兔抗
enhanced validation
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
Anti H3 Antibody, Histone H3 Antibody, Histone H3 Antibody - Anti-Histone H3 antibody produced in rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 17 kDa
物種活性
chicken, mouse, plant, Drosophila, rat, human, Xenopus
包裝
antibody small pack of 25 μL
加強驗證
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using mouse fibroblast NIH3T3 cells
western blot: 1:2,500-1:5,000 using whole cell extract of the rat pheochromocytoma PC12 cell line
western blot: 1:5,000-1:10,000 using whole cell extract of the A431 human epidermoid carcinoma cell line or a whole cell extract of the mouse fibroblast NIH3T3 cell line
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
众所周知,组蛋白可以稳定和调节核 DNA。H2A、H2B、H3 和 H4 四种核心组蛋白可帮助将真核细胞核 DNA 包装成重复的核小体单元,而连接组蛋白 H1 则与核小体之间的 DNA 结合。 组蛋白——尤其是H3 和 H4——会发生多种复杂的翻译后修饰,包括乙酰化、磷酸化和甲基化、泛素化和 ADP 核糖基化——特别是组蛋白的 N 末端尾部结构域。这些修饰决定了染色质状态和基因表达。
H3 的磷酸化主要发生在Ser10和Ser28,对应于一小段高度乙酰化的 H3,主要由有丝分裂和应激刺激引起。Ser10磷酸化是对于有丝分裂起始很重要的事件之一。与有丝分裂和减数分裂期间的染色体浓缩关系密切。组蛋白甲基化与乙酰化一样,是一个复杂的动态过程,涉及许多过程,包括转录调节、染色质浓缩、有丝分裂和异染色质组装。组蛋白 H3、Lys4、Lys9 和 Lys27 N 端尾结构域中的保守赖氨酸残基是首选的甲基化位点。组蛋白赖氨酸残基可在不同的异染色质子域处被单甲基化、二甲基化和三甲基化,从而进一步增加染色质结构调节的复杂性。
特異性
抗组蛋白 H3 特异性识别组蛋白 H3。
免疫原
对应于氨基酸 125-136 的合成肽,位于人组蛋白 H3 的 C 端,与 KLH 偶联。该序列在许多物种中相同,包括大鼠、小鼠、鸡、爪蟾果蝇、和植物组蛋白 H3。
應用
兔抗组蛋白 H3 抗体可用于免疫印迹和免疫荧光显微镜。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或人类或动物应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Histone H3 is absent from organelle nucleoids in BY-2 cultured tobacco
cells
Takusagawa M
Cell Biology International, 37, 748-754 (2013)
Hippocampal chromatin-modifying enzymes are pivotal for scopolamine-induced synaptic plasticity gene expression changes and memory impairment
Singh P
Journal of Neurochemistry, 134, 642-651 (2015)
Evidence that core histone H3 is targeted to the mitochondria in Brassica oleracea mitochondria in Brassica oleracea
Katherine B Zanin M et al
Cell Biology International, 34, 997-1003 (2012)
MAP kinase-mediated signalling to nucleosomes and immediate-early gene induction.
Thomson S et al
Seminars in Cell Biology, 10, 205-214 (1999)
M J Barratt et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(11), 4781-4785 (1994-05-24)
Diverse agents, including growth factors and phorbol esters, induce rapid transcriptional activation of a subset of immediate-early (IE) genes that include the protooncogenes c-fos and c-jun. Among the earliest nuclear signaling events concomitant with IE gene activation is the phosphorylation