主要文件
G3150
Sigma-Aldrich
Glass plates for vertical mini gel
8 cm × 10 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105312
NACRES:
NB.51
产品名称
Glass plates for vertical mini gel, 10 cm wide, Clear
品質等級
尺寸
8 cm × 10 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
相容性
for polyacrylamide gels
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)