主要文件
MSHRT
Millipore
mPAGE® Mini Short Plates,10pk
for use with mPAGE® Gel Caster
别名:
mini gel plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105312
NACRES:
NC.01
材料
glass plate
包裝
pkg of 10 packs
製造商/商標名
Millipore
技術
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
寬度 × 高度
10.1 cm × 7.3 cm
凝膠尺寸
8.3 cm × 10.1 cm
相容性
for use with casting gels with the mPAGE® Gel Caster
and mPAGE® Combs:10 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)15 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)
一般說明
Use mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches with 0.75, 1.0 or 1.5 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short when casting polyacrylamide gels .
法律資訊
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany