推荐产品
AC/DC 輸入
100 watts (maximum power limit)
300 V (maximum voltage limit)
包裝
pkg of 1 system
pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
製造商/商標名
Millipore
參數
70 °C ambient temp. limit
技術
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
長度 × 寬度 × 高度
16 cm × 12 cm × 18 cm
緩衝體積
1255 mL , Wet transfer module with freezer pack
1405 mL , Wet transfer module without freezer pack
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
一般說明
mPAGE®小型湿法印迹转移系统可容纳两个凝胶三明治盒,用于将小型胶上的蛋白质电转移至PVDF或硝酸纤维素印迹膜,可使用mPAGE®转移缓冲液或其他兼容的转移缓冲液。
成分
系统包含下列组件:
- mPAGE®转印槽上盖,带电极线(1)
- mPAGE®转印槽(1)
- mPAGE®转印三明治盒(1)
- mPAGE®转印三明治盒夹子(2)
- mPAGE®大孔海绵(5)
- mPAGE®冰包(2)
相容性
mPAGE小型凝胶电泳槽
法律資訊
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany