共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
HP-6025, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
儲存條件
protect from light
技術
dot immunobinding: 1:64 using using a 4-8 μg dot of human IgG4
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
IgG4(免疫球蛋白 G4)由辅助性 T 细胞 2 细胞因子产生。
特異性
单克隆抗人 IgG4 对 IgG4 亚类具有特异性,在 ELISA 中与 IgG1、IgG2 和 IgG3 不反应。
應用
IUIS/WHO2 研究挑选出该单克隆抗体作为最广泛适用的 IgG4 特异性单克隆抗体之一。单克隆抗人 IgG4 可用于通过各种免疫测定法鉴定 IgG4 亚类,包括:ELISA、印迹免疫固定法 (IIF)、免疫荧光测定法 (IFMA)、血凝法 (HA)、血凝抑制法 (HAI)、颗粒计数免疫测定法 (PACIA) 和胞浆 IgG 的检测。
小鼠抗人 IgG4-FITC 单克隆抗体可用于免疫组化荧光和免疫荧光检测。
生化/生理作用
IgG4(免疫球蛋白G4)抗体对C1q(补体q的第一组分)的亲和力降低,因此其抗炎活性与其他IgG亚类不同。IgG4抗体能与另一个分子主动交换Fab臂,从而产生具有两种不同结合特异性的重组抗体。这种交换是其发挥抗炎活性的重要生物学机制。IgG4抗体通常是非炎性的,但自身反应性IgG4抗体与免疫球蛋白G4(IgG4)相关疾病(IgG4 RD)有关,其特征是淋巴浆细胞浸润和血清IgG4升高。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 8.0) 中的溶液,含 1% 灭活牛血清白蛋白和 15 mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
An immunofluorescence test for phospholipase-A2-receptor antibodies and its clinical usefulness in patients with membranous glomerulonephritis.
Nephrology, Dialysis, and Transplantation, 26(8), 2526-2532 (2011)
Characterization of a subtype of autoimmune encephalitis with anti?contactin-associated protein-like 2 antibodies in the cerebrospinal fluid, prominent limbic symptoms, and seizures.
JAMA Neurology, 73(9), 1115-1124 (2016)
What is IgG4 ? A review of the biology of a unique immunoglobulin subtype.
Current Opinion in Rheumatology, 23(1), 119-124 (2011)
Clinical and experimental immunology, 106(3), 427-433 (1996-12-01)
It is traditionally held that human IgG4 MoAbs should not deplete target cells in vivo, as this isotype is inactive in a number of in vitro assays that measure effector function. We have previously challenged this dogma, and the current
IgG4-related disease.
Annual Review of Pathology, 9, 315-347 (2014)