生物源
goat
共軛
FITC conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
direct immunofluorescence: 1:64
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
IgG抗体亚型是免疫系统中含量最高的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体IgG通过胎盘传递至胎儿,对新生儿的感染免疫防御能力至关重要。
抗豚鼠IgG(全分子)-FITC抗体对豚鼠IgG亚类具有特异性。山羊抗小鼠IgG通过亲和分离来纯化,并与FITC偶联。
抗豚鼠IgG(全分子)-FITC抗体对豚鼠IgG亚类具有特异性。山羊抗小鼠IgG通过亲和分离来纯化,并与FITC偶联。
山羊多克隆抗豚鼠IgG(全分子)-FITC抗体与豚鼠IgG(全分子)反应。 在偶联之前,通过免疫电泳(IEP)确定抗体及其纯度。 抗体制剂的电泳,然后针对抗山羊IgG和抗山羊全血清的扩散,可产生单沉淀弧。
第二抗体(二抗)是针对其他抗体产生的抗体,通常来自其他物种,称为第一抗体。 一抗与特异性抗原一起产生并结合以产生抗原抗体复合物,这些物质可以在涉及可溶性或不溶性信号分子的各种免疫化学和免疫组织化学构型中检测到。 免疫检测系统取决于具有信号能力的二抗与一抗:抗原复合物的结合。
任何二抗对特定免疫检测应用的适用性取决于其信号开发系统的配置。 信号开发系统基于信号介体与二抗的化学偶联。 主要的二抗信号系统是基于颜色(显色),化学发光或荧光的,并涉及使用酶或高亲和二元系统,例如生物素:亲和素。
异硫氰酸荧光素(FITC)是一种荧光素衍生物(荧光染料),用于标记包括二抗在内的抗体,可用于基于荧光的测定和操作方法。FITC的激发波长为495 nm,发射波长为521 nm。
任何二抗对特定免疫检测应用的适用性取决于其信号开发系统的配置。 信号开发系统基于信号介体与二抗的化学偶联。 主要的二抗信号系统是基于颜色(显色),化学发光或荧光的,并涉及使用酶或高亲和二元系统,例如生物素:亲和素。
异硫氰酸荧光素(FITC)是一种荧光素衍生物(荧光染料),用于标记包括二抗在内的抗体,可用于基于荧光的测定和操作方法。FITC的激发波长为495 nm,发射波长为521 nm。
免疫原
纯化豚鼠IgG
應用
山羊多克隆抗豚鼠IgG(全分子)-FITC抗体可用作二抗或通过荧光免疫化学或免疫组织化学技术检测豚鼠IgG的存在。
抗豚鼠IgG(全分子)-FITC抗体可用于最小稀释度为1:64的豚鼠脾细胞的免疫荧光。在各种研究中,抗体浓度范围为1:80-1:100,用于免疫荧光。豚鼠IgG被用作二抗,通过使用Leitz MPV Compact 2显微镜光度计进行光子计数来定量荧光。
外觀
溶于含1%牛血清白蛋白和15 mM叠氮化钠的0.01 M磷酸盐缓冲生理盐水(pH 7.4)中的溶液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Stage-specific surface antigens of the cattle lungworm Dictyocaulus viviparus
Britton C et al
Pediatrics International : Official Journal of the Japan Pediatric Society, 15, 625-634 (1993)
Kai Mi et al.
PloS one, 12(2), e0172156-e0172156 (2017-02-17)
The strategies for developing rotavirus (RV) vaccines have always been controversial. At present, both the monovalent RV vaccine and the multivalent RV vaccine have displayed excellent safety and efficacy against RV infection and shown cross-reactive immunity, which laid the question
L Ny et al.
British journal of pharmacology, 118(2), 392-399 (1996-05-01)
1. In the feline lower oesophageal sphincter (LOS), the distribution of the carbon monoxide (CO) producing enzymes haem oxygenase (HO)-1 and -2 was studied by immunohistochemistry and confocal microscopy, the HO activity was measured and the possible role for CO
Helen Brosi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(11), 7187-7195 (2009-11-06)
RIP-B7.1 mice express the costimulator molecule B7.1 (CD80) on pancreatic beta cells and are a well-established model for studying de novo induction of diabetogenic CD8 T cells. Immunization of RIP-B7.1 mice with preproinsulin (ppins)-encoding plasmid DNA efficiently induces experimental autoimmune
L Ny et al.
British journal of pharmacology, 116(7), 2873-2880 (1995-12-01)
1. The localization, tissue concentrations, and effects of pituitary adenylate cyclase activating peptide (PACAP) 27 and 38 were investigated in cat and human lower oesophageal sphincter (LOS), and compared with those of vasoactive intestinal peptide (VIP) and helospectin. 2. PACAP-immunoreactive