主要文件
F4883
Sigma-Aldrich
纤维蛋白原 来源于人类血浆
35-65% protein (≥90% of protein is clottable).
别名:
因子I
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
human plasma
描述
essentially plasmin(ogen) free
形狀
powder
品質
35-65% protein (≥90% of protein is clottable).
分子量
α-chain 63.5 kDa
β-chain 56 kDa
γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content)
soluble dimer 340 kDa
濃度
35-65% protein (biuret)
技術
cell culture | mammalian: suitable
溶解度
0.9% NaCl: soluble
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
纤维蛋白原是最早被发现的凝血因子,它是纤维蛋白的前体。该蛋白由两条链组成,每条链由三条链α,β和 γ.这三个亚基由位于人类染色体 4q23-q32 位点的三个基因编码,全长 51kb。
應用
来自人体血浆的纤维蛋白原已被用于-
  • 对 swCNTs(单壁碳纳米管)进行纤维蛋白原吸附试验
  • 碳纳米管存在下纤维蛋白原结构的圆二色谱和温度扫描表征
  • 以肘前静脉血制备红细胞悬液,用以评估RBC的可聚集性
  • 对小鼠胚胎成纤维细胞 (MEFs) 进行纤维蛋白溶解试验
  • 纤维蛋白原标记金 (Fgn/Au) 的制备
  • 人体微血管内皮细胞 体外 血管生成的定量
  • 足月人体胎盘滋养层细胞中纤维蛋白诱导凋亡和分化调节的评估。
生化/生理作用
急性期蛋白,是蛋白质凝血级联反应的一部分。
纤维蛋白原是一种急性期炎症蛋白,在血液凝固中起重要角色。在中国人群中,冠心病与血浆纤维蛋白原水平相关,可能是冠心病的潜在标志物和危险因素。纤维蛋白原 β 的 A-455 等位基因(FGB) 链与芬兰脑卒中高加索女性患者的低生存率相关。在高纤维蛋白原血症之前的缺血性中风效果不佳,其与基线纤维蛋白原浓度无关。
纤维蛋白原是一种急性期蛋白,是蛋白质凝血级联反应的一部分。级联反应的最终结果是产生了将纤维蛋白原转化为纤维蛋白的凝血酶。凝血酶迅速蛋白水解纤维蛋白原,释放纤维蛋白肽A。这种小肽的丢失不足以使产生的纤维蛋白分子不溶解,但它倾向于与相邻的纤维蛋白和纤维蛋白原分子形成复合物。 然后凝血酶从纤维蛋白中裂解出第二种肽纤维蛋白肽B,然后形成的纤维蛋白单体自发聚合形成不溶性凝胶。聚合的纤维蛋白通过非共价键和静电力保持在一起,并被转酰胺酶,XIIIa因子稳定,XIIIa因子是凝血酶作用于XIII因子而产生的。然后不溶性纤维蛋白聚集体(凝块)和聚集的血小板阻塞受损的血管并防止进一步出血。血浆中纤维蛋白原的量可作为体内是否存在炎症过程的非特异性指标。来自任何哺乳动物来源的纤维蛋白原将被来自任何哺乳动物来源的凝血酶切割。
規格
源材料的 HIV 和 HBsAg 检测结果为阴性。
外觀
含柠檬酸钠和氯化钠的冻干粉。
分析報告
双缩脲法测定蛋白质
免責聲明
仅供研究使用。本品在法国的科研应用受到监管,包括用于进口和出口活动(法国《公共卫生法典》Public Health Code Article L 1211-1 paragraph 2)。如《公共卫生法典》所述,购买者(即最终用户)需要从法国研究部(France Ministry of Research)获得进口授权。订购此产品即代表您已确认获得合法的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Marta Swarowska et al.
Inflammation, 37(4), 1142-1147 (2014-02-18)
Hyperfibrinogenemia at the beginning of ischemic stroke is associated with poor outcome. We hypothesized that the sustained increase of plasma fibrinogen during stroke predicts outcome independently of baseline fibrinogen concentration. We included 266 patients with first-ever ischemic stroke in whom
Bin Song et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 8(8), 13195-13202 (2015-11-10)
Coronary heart disease (CHD) remains the leading causes of death and disability for men and women in most developed countries. It may soon become the leading cause of death in developing countries. Several studies have examined the role of fibrinogen
J G White
The American journal of pathology, 137(4), 989-998 (1990-10-01)
Glycoprotein (GP)IIb-IIIa receptors on human platelets in suspension and after surface activation bind a variety of specific antibodies and ligands and transport them across the outside of the plasma membrane by processes of clustering, patching and capping, and endocytosis to
Ronen Ben-Ami et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 285(6), H2663-H2669 (2003-07-19)
Therapeutic administration of immunoglobulins (Ig) has the potential to precipitate thrombotic events. This phenomenon may be explained by red blood cell (RBC) aggregation, which can be potentiated by Ig. The contribution of plasma albumin and fibrinogen to Ig-induced RBC aggregation
Sung Jean Park et al.
International journal of nanomedicine, 7, 4325-4333 (2012-08-24)
The conformational changes of plasma protein structures in response to carbon nanotubes are critical for determining the nanotoxicity and blood coagulation effects of carbon nanotubes. In this study, we identified that the functional intensity of carboxyl groups on carbon nanotubes