Merck
F2653
Sigma-Aldrich
抗-小鼠IgG (Fab特异性) F(ab′)2片段–FITC 山羊抗
flow cytometry grade, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
等級
flow cytometry grade
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
IgG是一种单体,是血液中循环的主要抗体,可帮助吞噬破坏外来微生物,并且是人类中唯一可以穿过胎盘的Ig。通过抗小鼠IgG(Fab特异性)-FITC抗体的差异结合进行细胞分选,可将肿瘤细胞与巨噬细胞分离。该抗体可用于孵育体细胞核移植(SCNT)大鼠胚胎进行免疫细胞化学观测值。 可作为二抗用于研究小肠、派尔集合淋巴结生发中心、非生发中心、脾脏和肠系膜淋巴结中活化B淋巴细胞的动态变化。抗小鼠IgG抗体与全部小鼠免疫球蛋白发生特异性反应。
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它主要用于帮助免疫防御。它是一种糖蛋白。IgG是一种主要的免疫球蛋白。小鼠具有五种类型的免疫球蛋白 - IgM,IgG,IgA,IgD和IgE。小鼠IgG进一步分为五类 - IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG3。
特異性
可与所有小鼠Igs结合。
可用于尝试避免因Fc受体存在而引起的背景染色。
免疫原
小鼠IgG的纯化Fab片段。
應用
成功使用该抗体的应用以及相关同行评审论文如下所示。
流式细胞术/细胞分选(1篇论文)
抗小鼠IgG(Fab特异性)FITC偶联抗体用于ZAP-70表达的传统免疫细胞化学评估方法。它也可以用于SCNT胚胎的免疫细胞化学观测值。
羊抗鼠IgG(Fab特异性)F(ab′)2片段FITC抗体用于:
  • 间接免疫荧光染色免疫
  • 荧光染色
  • 流式细胞仪
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。IgG有助于调理素作用、补体结合和抗体依赖型细胞介导的细胞毒性作用。
其他說明
经过牛、马和人血清蛋白吸附的抗体。
外觀
溶于含有1%牛血清白蛋白和15 mM叠氮化钠的0.01M磷酸盐缓冲生理盐水(pH 7.4)的溶液。
準備報告
吸附以减少牛、马或人样本的背景染色。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Agnieszka Bojarska-Junak et al.
Folia histochemica et cytobiologica, 43(1), 19-23 (2005-05-06)
The ZAP-70 protein is a member of the Syk/ZAP protein tyrosine kinase family, normally expressed in T cells and NK cells but not found in normal, mature B cells. The protein plays a critical role in the initiation of T-cell
Gert J Ossenkoppele et al.
British journal of haematology, 162(2), 191-201 (2013-05-08)
Tefinostat (CHR-2845) is a monocyte/macrophage targeted histone deacetylase inhibitor (HDACi). This first-in-human, standard 3 + 3 dose escalating trial of oral, once daily tefinostat was conducted to determine the safety, tolerability, pharmacokinetic and pharmacodynamic profile of tefinostat in relapsed/refractory haematological
Xiaobing He et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 27(7), 1487-1495 (2009-06-23)
Highly tumorigenic cancer cell (HTC) populations have been identified for a variety of solid tumors and assigned stem cell properties. Strategies for identifying HTCs in solid tumors have been primarily empirical rather than rational, particularly in epithelial tumors, which are
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
C Trollet et al.
Infection and immunity, 77(5), 2221-2229 (2009-02-25)
Botulinum neurotoxins are known to be among the most toxic known substances. They produce severe paralysis by preventing the release of acetylcholine at the neuromuscular junction. Thus, new strategies for efficient production of safe and effective anti-botulinum neurotoxin antisera have