主要文件
EP5920751000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 24 x 14 mL tubes, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
capacity 24 x 14 mL tubes
Holds 14 mL tubes
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5920751000 (Global)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Universal-Large bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)