主要文件
EP5920740008
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 250 mL flat bottom bottles, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
Holds 250 mL flat bottom bottles
for use with aerosol-tight lid
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5920740008 (Global)
參數
4,099 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
133 mm
直徑
62 mm
相容性
for use with Universal-Large bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)