主要文件
EP5825723007
Adapter for Eppendorf® Rotor A-4-81/S-4x500
for 80 - 120mL round-bottom tubes, used with rotor A-4-81/S-4x500
别名:
Centrifugation adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.15
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5825723007
相容性
used with rotor A-4-81/S-4x500
一般說明
Adapter for 80 - 120mL round-bottom tubes, for rotor A-4-81/S-4x500, set with 2 pieces
應用
CENTRIFUGATION
特點和優勢
for 1 round-bottom tube 80 – 120 mL, for Rotor A-4-81 and Rotor S-4x5002 pcs.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)