主要文件
EP5820716002
Lid for Eppendorf(R) FA-45-6-30 Rotor
aerosol tight, aerosol tight, 5804 / 5804R / 5810 / 5810R, aluminum
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103913
NACRES:
NB.82
材料
aluminum
特點
aerosol tight
製造商/商標名
Eppendorf® 5820716002 (Global)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)