主要文件
EP5895155006
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
FA-30x2, incl. aerosol-tight QuickLock Rotor for Eppendorf(R) lid, for 30 x 2 mL tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-30x2, incl. aerosol-tight QuickLock Rotor for Eppendorf(R) lid, for 30 x 2 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5895155006
參數
13,700 max. RCF (20,984 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5910R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)