主要文件
EP5804736001
Eppendorf® Rotor Lid
aluminum, aerosol tight, for FA-45-30-11 ONLY (= 5804 726.006)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103913
NACRES:
NB.82
材料
aluminum
特點
aerosol tight, for FA-45-30-11 ONLY (= 5804 726.006)
製造商/商標名
Eppendorf® 5804736001
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)