主要文件
EP5427757007
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
S-24-11-AT, aerosol-tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, with lid and wind shield
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with lid and wind shield
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5427757007 (Global)
參數
12,700 rpm
16,050 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5430/5430R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)