主要文件
40-092AB
Millipore
BioTek® 405 TS磁力96孔洗板机
别名:
96 well washer, Magnetic washer, Milliplex plate washer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
NACRES:
NB.51
製造商/商標名
Agilent
一般說明
全新的BioTek 96孔磁力洗板机(触摸屏和超声清洗)整合了最尖端的高清LED背光触摸屏、灵活而智能的用户操作界面来操控96孔板的清洗流程。5.7英寸的彩色显示屏无缝引导用户通过触摸来完成程序建立、仪器维护和日常使用。两个USB闪存驱动器接口方便程序的传输、储存和操作。对于那些习惯于电脑操作要求或有21 CFR Part 11合规要求的用户,BioTek 96孔磁力洗板机(触摸屏和超声清洗)还可以通过选配Liquid Handling Control软件来操控流程。BioTek 96孔磁力洗板机(触摸屏和超声清洗)通过这一全新的现代化强大界面,为当今生命科学实验室’日复一日的繁琐流程增添新的活力。还包括快速高效的真空过滤、对松散的单层贴壁细胞的优化清洗和专利所有的Ultrasonic Advantage超声强力清洗功能
吸头采用分液管成角度设计可以完美控制分液和洗液的流速,独特的X、Y、Z定位功能,使BioTek 96孔磁力洗板机(触摸屏和超声清洗)成为包括对贴壁松散细胞具有严格清洗要求实验室的理想洗板机。对于使用96孔微孔板的应用,独具特色的BioTek 96孔磁力洗板机(触摸屏和超声清洗)是理想之选,可以降低背景吸光度值并提高信噪比。彩色数字界面和广泛的用途,使BioTek 96孔磁力洗板机(触摸屏和超声清洗)成为一款操作友好、体积小巧、自动化兼容的96孔板全能型洗板机。
應用
ELISA,基于微珠的多重检测,基于细胞的分析,用于milliplex检测的96孔板洗板机
特點和優勢
4种缓冲液自动切换功能,快速洗头更换设计,吸液、清洗和维护快速菜单,适于磁珠检测和传统ELISA检测,专利的Ultrasonic Advantage超声强力清洗,自动系统维护和验证。
法律資訊
BioTek is a registered trademark of BioTek/Fischer