Key Documents
40-285
Millipore
手持式磁选区组,用于96孔平底或96孔锥形孔板
别名:
Hand Held Magnetic Washer, Hand Held Washer, Millipore Hand Held Magnetic Washer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NA.51
製造商/商標名
Milliplex®
技術
multiplexing: suitable
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
ambient
一般說明
手持式磁选机块为生物磁性分离提供了低成本的选择。磁铁位于孔的底部周围,以将磁珠拉向孔的侧面。顶部磁性框架是白色聚碳酸酯,下面是耐腐蚀的钢板,全部安装在聚丙烯底座上。可调节夹子系统可将各种微孔板固定在分离器上,基板上的O型环有助于夹持。
應用
与MILLIPLEX MAP检测配合使用时,具体使用说明请参见产品方案
法律資訊
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
访问文档库
其他客户在看
相关内容
Need help deciding which multiplex assay fits your research? Before you start multiplexing with MILLIPLEX® multiplex kits, check out these tips for how to decide what the best MILLIPLEX® assay is for your research. Also, learn what materials are required to complete multiplex workflows but not provided with the kits.