主要文件
EP5425716001
Eppendorf® Adapter
holds 0.5 mL micro- centrifuge tubes + 0.6 ml Microtainer®, pack of 6 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
holds 0.5 mL micro- centrifuge tubes + 0.6 ml Microtainer®
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5425716001
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Microtainer is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)