BMSC3100ADP
别名:
tube adapter
1 of 10
BMSC2570
Benchmark Centrifuge Adapter 15 mL rotor to 5 mL tubes
BMSC3200
Benchmark LC8 3500 Centrifuge with 8 x 15ml rotor
Supelco
27097-U
红色 PTFE/硅胶隔垫
609010
注射器配接器
Sigma-Aldrich
S7031
Storage box
Z277142
Aldrich® deluxe Luer fitting assortment set
EP4965611008
Tube Holder
Z756709
Scienceware® 50 mL tube holder
21003-U
Therm-O-Ring 密封圈
58705
Cheminert® 管道接头
Benchmark Scientific C3100-ADP
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。