主要文件
EP022510070
Eppendorf® IsoRack Starter Set
IsoRack Starter Set for Flex Bucket
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022510070
相关类别
一般說明
IsoRack starter set for Flex bucket, 2 × IsoRack adapters, 2 × IsoRacks with lid, 2 × cool packs (0 °C IsoPack), for 0.5 mL and 1.5/2.0 mL reaction vessels
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)