主要文件
EP0030602102
Eppendorf® Microplate 96/F-PP
clear wells, white border, sterile
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.15
物料 :
colorless wells
polypropylene
无菌性:
sterile; autoclaved
sterile
物料
colorless wells
polypropylene
无菌性
sterile; autoclaved
sterile
包装
pkg of 80 plates (5 bags x 16 plates )
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030602102
技术
PCR: suitable
颜色
clear wells
white border
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)