Merck
E2257
Sigma-Aldrich
β-雌二醇
powder, γ-irradiated, suitable for cell culture
别名:
17β-雌二醇, 1,3,5-雌三烯-3,17β-二醇, 3,17β-二羟基-1,3,5(10)-雌三烯, 二氢卵泡素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H24O2
CAS号:
分子量:
272.38
Beilstein:
1914275
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源
synthetic (organic)
品質等級
無菌
γ-irradiated
產品線
BioXtra
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
mp
176-180 °C (lit.)
溶解度
ethanol: 1 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
適合性
suitable for
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI 密鑰
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
β-雌二醇是一种天然的人类雌激素。这对于乳房和生殖上皮的生长、长骨的成熟以及继发性特征的发展十分重要。雌二醇由未成熟的生殖细胞、精子、Leydig细胞和Sertoli细胞产生。它在Sertoli细胞增殖、离子运输调节和细胞凋亡调节中起关键作用。雌二醇可调节精子的浓度、活力和形态。β-雌二醇起绝经激素的作用。它可用于女性性腺功能减退或原发性卵巢衰竭的替代疗法中。β-雌二醇水平的降低与心脏病和骨质疏松症有关。
應用
β-雌二醇已被用于:
  • 小鼠子宫内膜基质细胞(ESC)的原代培养
  • 体外雌激素处理
  • 体外卵丘-卵母细胞复合体(COC)的成熟
β-雌激素可用于研究细胞分化和转化(致瘤性)。
生化/生理作用
绝经前卵巢分泌的主要雌激素。
绝经前卵巢分泌的主要雌激素。雌激素通过调节基因转录并因此调节蛋白质合成来指导胚胎发生和青春期女性表型的发展。 它还诱导促性腺激素的产生,进而诱导排卵。 暴露于雌二醇会增加乳腺癌的发生率和增殖。
外觀
粉末-RT;以工作等分试样形式冷冻,避免反复冻融
重構
制备20 μg/ml储备溶液,加入1 ml1 ml无水乙醇;轻轻旋转溶解;混合时加入49 ml无菌培养基。
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
DHEA improves the antioxidant capacity of endometrial stromal cells and improves endometrium receptivity via androgen receptor
Qin A, et al.
Eur. J. Obstet. Gyn. Rep. Biol., 198, 120-126 (2016)
Improving in vitro maturation and pregnancy outcome in cattle using a novel oocyte shipping and maturation system not requiring a CO2 gas phase
Barcelo-Fimbres M, et al.
Theriogenology, 84(1), 109-117 (2015)
Estrogen preserves Fas ligand levels by inhibiting microRNA-181a in bone marrow-derived mesenchymal stem cells to maintain bone remodeling balance
Shao B, et al.
Faseb Journal, 29(9), 3935-3944 (2015)
Determination of 17 beta-estradiol in pharmaceutical preparation by UV spectrophotometry and high performance liquid chromatography methods
Yilmaz B and Kadioglu Y
Arabian Journal of Chemistry, 10, S1422-S1428 (2017)
Samantha L P Schilit et al.
American journal of human genetics, 106(1), 41-57 (2019-12-24)
Unexplained infertility affects 2%-3% of reproductive-aged couples. One approach to identifying genes involved in infertility is to study subjects with this clinical phenotype and a de novo balanced chromosomal aberration (BCA). While BCAs may reduce fertility by production of unbalanced