主要文件
E1388
Sigma-Aldrich
β-内皮细胞生长因子 人
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
别名:
ECGS, β-ECGF
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
产品名称
β-内皮细胞生长因子 人, β-ECGF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥97% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
效力
0.03-0.3 ng/mL ED50/EC50
品質
endotoxin tested
分子量
predicted mol wt ~17 kDa
包裝
pkg of 25 μg
儲存條件
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin level (LAL test)
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... VEGFB(7423)
一般說明
β-内皮细胞生长因子(b-ECGF)基因编码血管生成因子,并定位于人染色体 11q13.1 上。重组人 b 内皮细胞生长因子(b-ECGF)是酸性成纤维细胞生长因子的 14 个氨基酸 N 端延伸形式。它在大肠杆菌中表达。去除启动蛋氨酸后产生的 154 个氨基酸重组蛋白,预测分子质量约为 17 kDa。
應用
人 A-内皮细胞生长因子可用于:
  • 细胞死亡试验
  • 内皮细胞培养
  • 人脐血管内皮细胞(HUVEC)培养
生化/生理作用
β-内皮细胞生长因子(β-ECGF)是一种有效的内皮细胞促分裂原,肝素可增强其促有丝分裂活性。β-ECGF 刺激培养的静态 HUVEC 细胞的生长。β-ECGF 与脂质和葡萄糖代谢有关。该生长因子在疾病条件下诱导新血管形成。在糖尿病性视网膜病和多囊卵巢综合征中观察到 β-ECGF 的上调。它还与肿瘤增殖和侵袭有关。β-ECGF 增加脂肪酸转运蛋白的表达,以改善内皮介导的脂质转运。
其他說明
14 个氨基酸,人酸性成纤维细胞生长因子 FGF 的 N 端延伸形式。
外觀
本品是从 0.2 μm 过滤溶液中冻干,溶液含 10 mM MOPS,50 mM 硫酸铵,0.2 mM DTT 和 0.2 mM EDTA,pH 7.2,每 1 μg 细胞因子含 50 μg 牛血清白蛋白。
分析報告
通过使用静态 NR6R-3T3 成纤维细胞在培养物中检测增殖活性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A blood pressure-associated variant of the SLC39A8 gene influences cellular cadmium accumulation and toxicity
Zhang R, et al.
Human Molecular Genetics, 25(18), 4117-4126 (2016)
Serum vascular endothelial growth factor B is elevated in women with polycystic ovary syndrome and can be decreased with metformin treatment
Cheng F, et al.
Clinical Endocrinology, 84(3), 386-393 (2016)
Eleanor G Lynam et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2475, 223-228 (2022-04-23)
Endothelial cell proliferation rate is an important indicator of vascular health. Being able to detect the rate of endothelial cell proliferation, or cell cycle disturbances after intervention is a valuable tool for analysing any beneficial or detrimental effects of treatments
Chuan-Rong Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(2), e2204694-e2204694 (2022-11-21)
Disturbed blood flow induces endothelial pro-inflammatory responses that promote atherogenesis. Nanoparticle-based therapeutics aimed at treating endothelial inflammation in vasculature where disturbed flow occurs may provide a promising avenue to prevent atherosclerosis. By using a vertical-step flow apparatus and a microfluidic
Bioinformatics analyses of the role of vascular endothelial growth factor in patients with non-small cell lung cancer
Wang Y, et al.
PLoS ONE, 10(9), e0139285-e0139285 (2015)