主要文件
DNTP100
Sigma-Aldrich
脱氧核苷酸套装,100mM
Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each
别名:
PCR用DNTP套装
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.52
形狀
liquid
濃度
100 mM
顏色
colorless
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
脱氧核糖核苷酸(dNTP)是有机分子,由核碱基连接脱氧核糖组成。该dNTP套装为100 mM分装的dATP(脱氧腺苷三磷酸)、dCTP(脱氧胞苷三磷酸)、dGTP(脱氧鸟苷三磷酸)和dTTP(脱氧胸苷三磷酸)四种脱氧核糖核苷酸溶液,以0.25 mL/管的单管包装形式提供,有助于轻松方便地进行PCR反应构建。
應用
脱氧核糖核苷酸套装(100 mM,4管)已用于:
  • 生物素化λ-DNA进行磁镊检测
  • RAPD PCR
  • 荧光原位杂交(FISH)探针生成和标记
  • 基因组DNA的PCR扩增
  • 多重PCR
  • cDNA第一链合成
  • TUNEL标记(DNA末端转移酶介导的dUTP切口末端标记)
  • RT-PCR
  • 作为PCR(聚合酶链式反应)混合物组分
脱氧核糖核苷酸套装(100 mM,4管)已用作PCR(聚合酶链式反应)混合物组分。也可用作扩增阻滞突变系统-聚合酶链反应(ARMS-PCR)混合物组分,进行单核苷酸多态性(SNP)基因分型。
生化/生理作用
脱氧核糖核苷酸(dNTP)是DNA聚合酶的底物,是核酸分子合成的基本单元,呈酸性。dNTP是PCR预混液的主要组分,为DNA扩增所必需。理想的dNTP含量可确保适当的染色体复制,进而保持基因组稳定性。
特點和優勢
  • 提供4管分开的dNTP,
  • 能够调节每一种dNTP浓度到最佳值。
包裝
100mMdATP, dCTP, dGT和dTTP,各0.25ml
相關產品
产品编号
说明
价格
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Attractive forces between cation condensed DNA double helices
Todd BA, et al.
Biophysical Journal, 94, 4775-4782 (2008)
Multiple locus VNTR fingerprinting (MLVF) of Streptococcus pyogenes
Obszanska K, et al.
Virulence, 3(6), 539-542 (2012)
Detection of Streptococcus pyogenes virulence factors by multiplex PCR
Borek AL, et al.
Virulence, 3(6), 529-533 (2012)
Expression of Mx gene in Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822) to OmpC protein of Aeromonas hydrophila and bacterial infection
Roy P, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 178, 640-653 (2016)
A critical balance: dNTPs and the maintenance of genome stability
<BIG><BIG>Pai CC and Kearsey SE</BIG></BIG>
Genes, 8, 57-57 (2017)