主要文件
CRISPRI10X
Sigma-Aldrich
10X CRISPRi 特征条码优化试剂盒
别名:
10X Optimization Kit, CRISPRi Barcode Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NE.02
包裝
pkg of 8 vials (20µL for each subpool and 4x50µL aliquots of the effector, 5 kit components)
應用
CRISPR
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
该试剂盒包括代表2种可能捕获序列和2种位置组合(捕获序列1或2,位于茎环或3位)中的每一种的合并病毒。每个库中存在2个CRISPRi sgRNA,1个靶向RAB1A和1个非靶向对照sgRNA。每个合并液以1x106 TU/mL的浓度随时可用,足以覆盖2x106个细胞,MOI为0.5。优化试剂盒的目的是在订购定制池之前设置一个先导屏幕,以确定最佳捕获序列和位置配置。
我们与10x Genomics&有独家合作伙伴关系。我们兼容的CRISPRi池是全基因组筛选后用于靶基因验证的完美互补产品。
10X CRISPRi功能条形码优化试剂盒非常适合在使用定制的10x兼容CRISPRi库池之前设置筛选分析以及如果需要的话进行捕获序列优化。有关使用CRISPR和10X genomics进行单细胞筛选的更多信息,请单击此处
應用
  • 用于10x CRISPRi筛选的优化试剂盒
  • 具有10x基因组学兼容性的合并CRISPR筛选
  • 在多个细胞系中具有强大的转录抑制作用
  • 稳定表达KRAB-dCas9的细胞系的创建
  • 验证的阳性和阴性对照
特點和優勢
  • 专注于您的研究,我们将生成您的慢病毒筛选库
  • 无需代理条形码或重组风险
  • 解决对生物标志物或药物靶标发现至关重要的复杂基因调控网络
  • 分析混合种群中的单细胞扰动可降低合并筛选中的噪音并允许稀有细胞的整个转录组询问
  • 简单性:10x功能条形码技术兼容慢病毒CRISPR库
  • 灵活性:提交您的gRNA库或让我们的团队为您选择gRNA专注于您的研究,我们将生成您的慢病毒筛选库
成分
4个子池,最低浓度为1x106 TU/mL(通过FACS分析)
CRISPRI02:RAB1A和具有10x捕获序列1茎环位置的非靶向控制
CRISPRI03:RAB1A和具有10X捕获序列1 3主要位置的非靶向控制
CRISPRI04:RAB1A和具有10x捕获序列2茎环位置的非靶向控制
CRISPRI05:RAB1A和具有10X捕获序列2 3主要位置的非靶向控制
1个效应子构建体,最低浓度为1x105 TU/mL(通过FACS或CFU试验)
CRISPRIE:KRAB-dCAS9 CRISPRi构建慢病毒转导颗粒
原則
CRISPR慢病毒产品是强大的研究工具,可用于发现对理解人类健康和疾病至关重要的新基因和细胞途径。作为慢病毒库′生产的世界领导者,我们设计和构建任何规格的定制池。我们与10x Genomics合作,带来了创新的合并筛选产品,以实现具有这种功能的单细胞消退发现。
基于CRISPR的功能基因组学筛选提供了对可测量表型的遗传贡献的广泛概述。但是,批量筛选仅提供可选择表型以外的有限功能信息。在光谱的另一端,单细胞分析提供了以候选基因的全基因组转录组分析为中心的高含量信息。我们利用特征条形码技术提供与铬单细胞基因表达兼容的优化,定制慢病毒载体。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)