包裝
vial of 200 μL
濃度
5x108 VP/ml (via p24 assay)
應用
CRISPR
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
應用
Functional Genomics/Screening/Target Validation
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/crispr.
- Positive control, HPRT1, CRISPR high titer lentivirus format, for creating gene knockouts/genetic modifications in cell lines.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/crispr.
特點和優勢
Serves as a positive experimental control for the CRISPR editing workflow using lenti CRISPR DNA. The number of cells with HPRT1 knocked out increases over time with 6−TG selection.
其他說明
该产品仅供研发使用,不可用作药物、家庭使用或其他用途。请查阅安全资料表,获取危险和安全操作规范信息。尽管生产的慢病毒转导颗粒是不可复制的,但仍然建议将其作为生物危害等级2级(RGL−2)生物体在实验室中进行处理。请遵循所有已发表的RGL-2指南,进行实验室废物处理和净化。
外觀
200 μl virus, minimum p24 titer > 5 x 108 TU/mL
法律資訊
CRISPR专利正在申请中
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门