材料
clear bottom
clear wells
flat wells
polystyrene
polystyrene plate
round wells
描述
growth area .32 cm2
無菌
sterile
特點
lid
skirt
1 x 8 Stripwell™
plate format: 96 well standard
包裝
case of 100
pack of 25
case of 50 (individually wrapped)
製造商/商標名
Corning 9102
尺寸
96 well
96 wells
孔直徑
6.4 mm
孔容積
360 μL
360 μL
孔有效容積
75-200 μL
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Corning® 96孔(1 x 8 Stripwell™)适用于基于细胞的检测。
特點和優勢
- 8孔连排板,每板12排。
- 蛋箱式连排管支架在连排管破裂时允许将每个孔放回孔板中。
- 1 x 8 连排管设计用于从一个方向放入连排管支架中,以避免方向错误的可能性。
- 平底微孔板总孔体积为 360 μL,推荐工作体积为 75 至 200μ L
- 经过处理的表面实现最佳的细胞附着,并改善难附着细胞系的结合。
- 独立包装的带冷凝环的不可逆盖可减少污染
- 微孔板经过灭菌且经认证无热原。
- 独立的字母数字代码实现简单的孔识别
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.