CLS3610
Corning®96孔CellBIND 白色聚苯乙烯微孔板
flat bottom clear, white polystyrene (TC-Treated), individually wrapped, sterile, lid
别名:
96孔多孔板, 96孔微孔板, 96孔微孔滴定板, 96孔板
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料:
flat bottom clear
round clear wells
white polystyrene (TC-Treated)
round clear wells
white polystyrene (TC-Treated)
尺寸:
96 wells
表面積:
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
cell growth area
cell growth area
孔容積:
360 μL
有效容積:
75-200 μL
推荐产品
材料
flat bottom clear
round clear wells
white polystyrene (TC-Treated)
無菌
sterile
特點
individually wrapped
lid
skirt
包裝
case of 48
製造商/商標名
Corning 3610
尺寸
96 wells
表面積
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
孔容積
360 μL
有效容積
75-200 μL
顏色
white
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
- 白色孔壁培养板,可增强发光信号并具有低背景发光和荧光
- 板底比传统聚苯乙烯板薄60%,可降低背景荧光并在低至340nm处读取
- 不透明孔壁,防止孔间干扰
- 光学透明的平底,可直接进行显微镜观察
- 适用于顶部和底部读取仪器
- 平底,总体积360 μL
- 推荐工作体积为75至200 μL
- 经过处理,具有最佳细胞附着
- 不可转置且带冷凝环的板盖,可减少污染
- 采用γ射线灭菌,经过无热原认证
- 用于孔识别的单个字母数字代码
- 独立包装
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.