主要文件
CLS9016
康宁 ® 抽吸移液器
volume 2 mL, polystyrene, plain, paper/plastic wrapped
别名:
Aspiration Pipettes, Corning Pipettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
polystyrene
無菌
sterile
包裝
pack of 50 ea
case of 500 ea
製造商/商標名
Corning 9016
容量
2 mL
容積
2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Corning® aspirating pipettes are made of optically clearpolystyrene for durability and good mechanical strength.
  • The sterile,ungraduated, and unplugged pipettes are best suited for aspirating liquidaseptically using vacuum suction.
  • Individually wrappedand bulk packed.
  • Disposable andcertified non-pyrogenic.
抽吸移液器是无菌、无刻度、无插头的聚苯乙烯移液器,用于真空抽吸吸取液体。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)