主要文件
CLS430641U
Corning® 75 cm² U形细胞培养瓶,斜颈
vent cap, sterile, tissue culture treated
别名:
cell culture flasks, tissue culture flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.13
材料
U-bottom flask
canted neck neck
cap (Vented)
polystyrene
vent cap
無菌
sterile
特點
cap
tissue culture treated
包裝
pkg of 100 ea
製造商/商標名
Corning 430641U
容量
45 mL
培養瓶表面積
(75 cm2)
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning′s enhanced T-75 培养瓶采用U形设计,这一设计改善了适用性,同时保留了与以前设计相同的细胞生长环境。
應用
Corning® 75 cm² U形斜颈细胞培养瓶已用于组织培养实验,用于常规的传代或下游测定以及细胞培养和选择实验。
特點和優勢
  • U 型烧瓶边角更少,便于细胞刮除
  • 烧瓶的圆形肩在取下或拧紧瓶盖时可改善抓握力并便于进入
  • cGMP制造
  • 优化的细胞生长区
  • 稳定的堆叠设计
  • 大而清晰的观察表面
  • 高质量标准(100%经过泄漏测试)
  • 无热原(<0.1 EU/mL)
  • 兼容BSE/TSE
  • 倾斜的颈部更容易倾倒并方便大移液管进入
  • 已经过表面处理最适用于细胞粘附
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)