主要文件
CLS431466
Corning® flask, canted neck, 175 cm, vented
别名:
cell culture flasks, tissue culture flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.13
材料
U-bottom flask
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
vent cap
無菌
sterile; γ-irradiated
特點
cap
closure type Vented cap
包裝
pack of 5
case of 50
製造商/商標名
Corning 431466
存貨情形
available only in South Korea
容量
250 mL
表面積
175 cm2
有效容積
35-52.5 mL
結合類型
non-treated surface
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)