一般說明
HTS Transwell-96可穿透性支持物含有Transwell®细胞培养小室板(1个96孔一体式托盘)、储液板(用于细胞生长步骤)、接收板(96孔,用于生长或分析步骤)和2个无菌盖;5套/箱
應用
Corning® HTS Transwell®96孔细胞培养小室板适用于气液界面(ALI)培养。
特點和優勢
- 0.4 μm孔径聚酯(PET)膜,可达到最佳的细胞粘附性能
- 细胞生长表面积为0.143 cm²,较其他品牌增加了20-50%。
- 顶端和底侧开口较大,便于进行高效的培养基采样和自动或手动移液。
- 已针对自动化操作进行了优化,具有多通道进样口、改进的抓握表面和条码
- 未经处理的储液板支持同时对96孔加样,带有可拆卸的培养基稳定装置,以降低操作过程中的溢出风险
- 未经处理的96孔接收板各孔独立,可单独进行检测。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.