Key Documents
CLS3387
Corning® HTS Transwell® 96孔通透性支持物
HTS Transwell-96 Permeable Support with 5.0 μm pore polycarbonate membrane, TC-treated, sterile, 8/cs
别名:
corning transwell, transwell corning
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NA.75
材料
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
polystyrene
round wells
無菌
sterile
特點
lid
skirt
plate format: 96 well
包裝
pack of 4
case of 8
製造商/商標名
Corning 3387
小室有效容積
0.08 mL
膜直徑
4.26 mm
膜厚度
10.0 μm
尺寸
96 wells
表面積
0.14 cm2 , cell growth area
孔有效容積
0.235 mL
顏色
clear plate
孔徑
5.0 μm pore size
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • HTS Transwell®-96可渗透支架有96孔阵列,通过刚性机器人友好托盘连接可渗透插件
  • 产品包括HTS Transwell®-96可渗透支撑插件、接收板(96个孔用于生长或检测步骤)和1个无菌盖;每箱8套
  • 5.0 μmm孔径PC(聚碳酸酯)膜
  • 细胞生长或细胞迁移的膜面积为0.143 cm²,比其他品牌大20-50%
  • 大型顶端和底侧入口
  • 自动化优化设计,有多通道进料口,改进的夹持面和条形码
  • 所有膜都经过处理,利于细胞附着
  • 接收板未经处理
  • 盖子 - 最大限度地减少蒸发并防止污染
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.