CLS4510
别名:
384 multiwell plates
1 of 10
CLS4514
Corning® 384微孔板,低容积
CLS4513
CLS3573
Corning® 384孔微孔板,低边
CLS3571
CLS3576
CLS3985
Corning® 384微孔板
CLS3821
Sigma-Aldrich
M6936
Greiner high and medium binding 384 well plates
CLS4512
CLS4511
black bottomblack polystyrene round bottom
non-sterile
lid: noskirt High Binding surface treatment
pack of 10case of 50
Corning 4510
35 μL
384 wells , low volume
2-20 μL
high binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Corning®
实验室器材
实验室容器与储存
实验室耗材合作伙伴
样品处理
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。