主要文件
CLS3573
Corning® 384孔微孔板,低边
black polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 50
别名:
384 multiwell plates, 384 well immunoassay plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, immunoassay plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料
black bottom
black polystyrene
flat bottom
polystyrene
square black wells
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt
包裝
pack of 50
製造商/商標名
Corning 3573
最大體積
112 μL
尺寸
384 wells
有效容積
80 μL
顏色
black
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 黑色孔板具有更少的自发荧光、更高的信号背景比、以及更低的CV′s。
  • 增强的平整度可以提供低的板内和板间CV′s。
  • 符合标准微孔板的规格和尺寸
  • 未处理(或中等结合)的聚苯乙烯表面具有疏水的性质,并且可通过被动相互作用与生物分子结合
  • 主要适用于固定化大分子,例如抗体,这类分子具有可与表面相互作用的大疏水区域
  • 未处理的微孔板具有约100至200 ng IgG/cm2的结合能力
  • 适用于当今更灵敏的检测和平板读数器
注意: 建议更换CLS3708和CLS3710
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.