主要文件
CLS431644
Corning® 滚瓶,未经处理
bottle surface area 850 cm2, Easy grip cap, polystyrene, sterile
别名:
Corning摇瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122105
NACRES:
NB.43
材料
clear bottle
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene
wide-mouth bottle
無菌
sterile
特點
cap
包裝
pack of 1 ea
case of 40 ea
製造商/商標名
Corning 431644
瓶頸直徑
~45 mm
容量
255 mL
直徑× 高度
117 mm × 271 mm
結合類型
non-treated surface
特點和優勢
  • 盖子 由高密度聚乙烯制成,而瓶子由原生聚苯乙烯制成
  • 柔性管道具有热密封性并且耐化学品
  • 无缝结构具有打印的刻度和批号帮助实现产品可追溯性
  • 具有宽滚花的易握盖易于操作
  • 伽马辐射灭菌达到10-6 的无菌保证水平(SAL)
  • 无热原
  • 兼容一次性管件
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Global Trade Item Number
货号GTIN
CLS431644-1EA4061831674200
CLS431644-40EA4061831674217