主要文件
CLS430195
康宁® 滚瓶,经组织培养处理
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 490 cm2, cap (plug seal), case of 40
别名:
Corning roller bottles, roller bottles
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122105
NACRES:
NB.13
材料
cap (plug seal)
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
無菌
sterile; γ-irradiated
sterile
特點
cap
disposable
graduations: no
包裝
case of 40
製造商/商標名
Corning 430195
瓶直徑
~111 mm
瓶頸直徑
48 mm
瓶表面積
490 cm2
瓶有效容量
100-150 mL
容量
150 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁聚苯乙烯滚瓶经过优化的细胞附着处理,具有优越的光学清晰度和无缝的一体化耐用结构。扩展表面滚瓶采用罗纹设计,提供两倍的成长表面以及与850cm²瓶相同的外部尺寸。 PET滚瓶具有光学透明的刚性侧壁,可实现最佳机器人处理;还具有模压刻度标记,便于容量参考。所有瓶均无热原,且具有单独打印的批号,便于产品追溯。通气盖滚瓶可用于需要连续气体交换的应用。瓶子通过γ辐射灭菌。带式包装便于大容量滚瓶处理。
标准康宁聚苯乙烯滚瓶采用传统的气体等离子体处理进行表面改性,以改善细胞附着。这将产生高能氧离子,接枝到表面聚苯乙烯链上,使滚瓶表面变得亲水并带负电荷,以便细胞更好地附着。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
CLS430195-40EA4061833879672