材料
flat bottom flask
orange polypropylene cap
polycarbonate (medical grade)
polyethersulfone membrane
polypropylene cap
wide-mouth
wide-mouth neck
描述
flat bottom, Erlenmeyer flask
無菌
sterile
特點
cap
closure type Vented cap
包裝
pack of 1
case of 3
製造商/商標名
Corning 431512
容量
2 L
管尺寸
50 mL
管材內徑
1/8 in.
容積
2 L
20000 mL
有效容積
50 mL
孔徑
0.22 μm
接頭
male luer lock
適合性
suitable for (ideal for all shaker culture applications as well as liquid handling and storage)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- Corning®聚碳酸酯Erlenmeyer细胞培养瓶可作为全封闭系统解决方案。
- 预组装的传输帽有两个端口。一个端口末端为0.2 μm过滤器,另一个端口是耐化学品、热密封的软管,末端为医疗塑料耦合器(MPC)快速接头。
- 浸管到达烧瓶底部,轻松完成液体处理过程的无菌转移。
- 该系统经伽马辐射消毒且无热原。
其他說明
查看所有锥形瓶
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
CLS431512-3EA | 4061831699012 |
CLS431512-1EA | 4061831690521 |